Drukuj
Chlorek lauroilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dodecanoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
156930-1L 156930-250ML 156930-50ML
SIAL156930-1LEA 867 PLN
SIAL156930-1L SIAL156930-250ML SIAL156930-50ML
Chlorek lauroilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek lauroilu
Formuła: C₁₂H₂₃ClO
Temp. Wrzenia: 267 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000740
Numer CAS: 112-16-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-941-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II