Chlorek lauroilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dodecanoyl chloride
A13294.22
A13294.36
A13294.22EA
278
PLN
A13294.22
A13294.36
Chlorek lauroilu ≥98%
Chlorek lauroilu
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Formuła:
C₁₂H₂₃ClO Temp. Wrzenia: 130…132 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 0,922 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000740 Numer CAS: 112-16-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-941-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |