Drukuj
Chlorek lauroilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecanoyl chloride
169030010 169032500 169030500
ACRO169030010EA 855 PLN
ACRO169030010 ACRO169032500 ACRO169030500
Chlorek lauroilu 98%
Chlorek lauroilu
Formuła: C₁₂H₂₃ClO
Temp. Wrzenia: 134…137 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000740
Numer CAS: 112-16-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-941-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤60 APHA