Chlorek dekanoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-13-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl
Formula Weight: 190.71
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Melting Point: -35°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 507055
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000771
Formuła:
C₁₀H₁₉ClO Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 0,925 Temp. Zapłonu: 106 °C (223 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000771 Numer CAS: 112-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-938-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |