Drukuj
Nadchloran ołowiu(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
205311-250G 205311-50G
SIAL205311-250GEA 542 PLN
SIAL205311-250G SIAL205311-50G
Nadchloran ołowiu(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Nadchloran ołowiu(II) hydrat
Formuła: Cl₂O₈Pb·H₂O
MW: 424.12 g/mol
Numer CAS: 207500-00-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-125-7
Jednostka: 1470
ADR: 5.1 II