Nadchloran ołowiu(II) trihydrat 97,0-102,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead diperchlorate trihydrate
11640.22
11640.36
11640.22EA
442
PLN
11640.22
11640.36
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat 97,0-102,0 ACS
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat
Purity: 97% min
CAS No.: 13453-62-8
Molecular Formula: Cl2O8Pb.3H2O
Formula Weight: 460.15 (406.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water
UN No.: 1470
MDL No.: MFCD00149817
Titrant in complexometric titrations
Formuła:
Cl₂O₈Pb·3H₂O MW: 460.15 g/mol Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.60 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149817 Numer CAS: 13453-62-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-125-7 Jednostka: 1470 ADR: 5.1 II |