Drukuj
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead diperchlorate trihydrate
254590250 254592500 254590010
ACRO254590250EA 212 PLN
ACRO254590250 ACRO254592500 ACRO254590010
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat 99%
Nadchloran ołowiu(II) trihydrat
Formuła: Cl₂O₈Pb·3H₂O
MW: 460.15 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149817
Numer CAS: 13453-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-125-7
Jednostka: 1470
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %