Drukuj
bentonit, grey powder
Dostawca: MP Biomedicals
0210089410 02100894.5
ICNA0210089410EA 3870 PLN
ICNA0210089410 ICNA02100894.5
bentonit, grey powder
bentonit
Bentonite is used as aluminum silicate (clay), emulsifier and adsorbent for proteins and virus particles.
Gęstość: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130611
Numer CAS: 1302-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-108-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
pH (2% aq soln) 9,5 - 10,5
Loss on Drying (2 hr) ≤12%
Viscosity (2% aq solution) 8 - 30 cps