Heksafluoroglinian tri-amonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20582.09
B20582.18
B20582.09EA
214
PLN
B20582.09
B20582.18
Heksafluoroglinian tri-amonu 98%
Heksafluoroglinian tri-amonu
Purity: 98%
CAS No.: 7784-19-2
Molecular Formula: (NH4)3AlF6
Formula Weight: 195.09
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,524
MDL No.: MFCD00042144
Formuła:
H₁₂AlF₆N₃ Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042144 Numer CAS: 7784-19-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-052-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,524 |