kwas alginowy, sól sodowa, low viscosity
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25266.22
B25266.0E
B25266.36
B25266.22EA
395
PLN
B25266.22
B25266.0E
B25266.36
kwas alginowy, sól sodowa, low viscosity
kwas alginowy, sól sodowa
CAS No.: 9005-38-3
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081310 Numer CAS: 9005-38-3 Klasyfikacja Merck : 14,241 |