kwas alginowy, sól sodowa, very low viscosity
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18565.22
A18565.0E
A18565.36
A18565.22EA
344
PLN
A18565.22
A18565.0E
A18565.36
kwas alginowy, sól sodowa, very low viscosity
kwas alginowy, sól sodowa
CAS No.: 9005-38-3
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081310 Numer CAS: 9005-38-3 Klasyfikacja Merck : 14,241 |