kwas alginowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
A17582.0EEA
3950
PLN
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
kwas alginowy
kwas alginowy
CAS No.: 9005-32-7
Melting Point:
Formuła:
(C₆H₈O₆)n Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081309 Numer CAS: 9005-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-680-1 Klasyfikacja Merck : 14,242 |