Drukuj
kwas alginowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
270581000 270580025 270585000
ACRO270581000EA 257 PLN
ACRO270581000 ACRO270580025 ACRO270585000
kwas alginowy
kwas alginowy
Formuła: (C₆H₈O₆)n
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081309
Numer CAS: 9005-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-680-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤8 %
Titration excess NaOH 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance