Drukuj
rodamina B 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 172 PLN
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
rodamina B 98+%, pure
rodamina B
Formuła: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479.02 g/mol
Temp. topnienia: 210…211 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011931
Numer CAS: 81-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-383-9
Klasyfikacja Merck : 13,08266
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)