Drukuj
rodamina B, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
132311000 132315000 132310025
ACRO132311000EA 437 PLN
ACRO132311000 ACRO132315000 ACRO132310025
rodamina B, pure
rodamina B
Formuła: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011931
Numer CAS: 81-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-383-9
Klasyfikacja Merck : 13,08266
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 549 to 558 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.6
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)