Sól sodowa purpury bromokrezolowej 0,04% (w/v) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium α-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Bromocresol purple water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-methylphenolate
38700.AE
38700.AP
38700.AEEA
259
PLN
38700.AE
38700.AP
Sól sodowa purpury bromokrezolowej 0,04% (w/v) in aqueous solution
Sól sodowa purpury bromokrezolowej
CAS No.: 62625-30-3
Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S
Formula Weight: 562.22
Physical Form: Liquid
Appearance: Orange
Formuła:
C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S MW: 562.21 g/mol Temp. topnienia: 255 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148896 Numer CAS: 62625-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 263-655-3 |