Drukuj
Sól sodowa purpury bromokrezolowej, orange powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Sodium α-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Bromocresol purple water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-methylphenolate
0215051825 0215051805
ICNA0215051825EA 420 PLN
ICNA0215051825 ICNA0215051805
Sól sodowa purpury bromokrezolowej, orange powder
Sól sodowa purpury bromokrezolowej
Bromocresol purple sodium salt is typically used as a pH indicator (5,2 - 6,8 : yellow to blue-purple). Used in spectrophotometric determination of serum-albumin.
Soluble in water (80 mg/ml), ethanol (20 mg/ml) or methyl cellosolve (90 mg/ml).
Formuła: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562.21 g/mol
Temp. topnienia: 255 (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148896
Numer CAS: 62625-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 263-655-3