Sól sodowa purpury bromokrezolowej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium α-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Bromocresol purple water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-methylphenolate
A19082.09
A19082.18
A19082.09EA
334
PLN
A19082.09
A19082.18
Sól sodowa purpury bromokrezolowej
Sól sodowa purpury bromokrezolowej
CAS No.: 62625-30-3
Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S
Formula Weight: 562.22
Melting Point: ca 255° dec.
MDL No.: MFCD00148896
Formuła:
C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S MW: 562.21 g/mol Temp. topnienia: ∼ 255 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148896 Numer CAS: 62625-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 263-655-3 |