Drukuj
Oranż metylowy 0,1% in aqueous solution, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 214 PLN
1.01323.0250 1.01323.1000
Oranż metylowy 0,1% in aqueous solution, Supelco®
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)