Kwas 3-tiofenoboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23637.06
B23637.03
B23637.14
B23637.06EA
771
PLN
B23637.06
B23637.03
B23637.14
Kwas 3-tiofenoboronowy ≥98%
Kwas 3-tiofenoboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 6165-69-1
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 113573
MDL No.: MFCD00151851
Formuła:
C₄H₅BO₂S Temp. topnienia: 164…169 °C |
Numer MDL:
MFCD00151851 Numer CAS: 6165-69-1 |