Drukuj
Kwas 3-tiofenoboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
345660010 345660050
ACRO345660010EA 185 PLN
ACRO345660010 ACRO345660050
Kwas 3-tiofenoboronowy 97%
Kwas 3-tiofenoboronowy
Formuła: C₄H₅BO₂S
Temp. topnienia: 162…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151851
Numer CAS: 6165-69-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %