kwas kalkonokarboksylowy for complexometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
21260-10G
21260-50G
21260-10GEA
492
PLN
21260-10G
21260-50G
kwas kalkonokarboksylowy for complexometry, Fluka™
kwas kalkonokarboksylowy
Formuła:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Temp. topnienia: 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004078 Numer CAS: 3737-95-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-117-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) | complying |
Appearance of the solution | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 7 % |
Suitability for complexometric Ca titration | complying |
Absorption maximum | 638 - 648 nm |
Absorbtion (1%/1cm) | Min. 100 |