kwas kalkonokarboksylowy, (max. 10% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Calconcarboxylic acid, Cal-Red®, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxy-4-((2-hydroxy-4-sulphonaphthalen-1-yl)diazenyl)-2-naphthoic acid, 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
CAS No.: 3737-95-9
Molecular Formula: C21H14N2O7S
Formula Weight: 438.42
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 727492
MDL No.: MFCD00004078
Formuła:
C₂₁H₁₄N₂O₇S MW: 438.42 g/mol Temp. topnienia: ∼ 300 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004078 Numer CAS: 3737-95-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-117-0 |