Drukuj
Eriochrome Black T, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: sól sodowa kwasu 2-hydroksy-1,1-(2-hydroksy-1-naftyloazo)-7-nitro-naftaleno-4-sulfonowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
858390-1KG 858390-500G
SIAL858390-1KGEA 1610 PLN
SIAL858390-1KG SIAL858390-500G
Eriochrome Black T, Sigma-Aldrich®
Eriochrome Black T
Formuła: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003935
Numer CAS: 1787-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-250-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03702