Eriochrome Black T
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
sól sodowa kwasu 2-hydroksy-1,1-(2-hydroksy-1-naftyloazo)-7-nitro-naftaleno-4-sulfonowego
A17536.22
A17536.36
A17536.22EA
297
PLN
A17536.22
A17536.36
Eriochrome Black T
Eriochrome Black T
CAS No.: 1787-61-7
Molecular Formula: C20H12N3NaO7S
Formula Weight: 461.39
Beilstein Reference: 4121162
Merck Reference: 14,3667
MDL No.: MFCD00003935
Formuła:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S MW: 461.39 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003935 Numer CAS: 1787-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-250-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,03702 |