sól sodowa błękitu bromotymolowego 0,04% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38701.AE
38701.AP
38701.AEEA
226
PLN
38701.AE
38701.AP
sól sodowa błękitu bromotymolowego 0,04% (w/v) roztwór wodny
sól sodowa błękitu bromotymolowego
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00077263
Formuła:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077263 Numer CAS: 34722-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 252-169-7 |