sól sodowa błękitu bromotymolowego
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00077263
Formuła:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S MW: 646.37 g/mol Temp. topnienia: 200…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077263 Numer CAS: 34722-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 252-169-7 |