Drukuj
sól sodowa błękitu bromotymolowego, water soluble, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
151370250 151371000
ACRO151370250EA 576 PLN
ACRO151370250 ACRO151371000
sól sodowa błękitu bromotymolowego, water soluble, pure indicator
sól sodowa błękitu bromotymolowego
Formuła: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077263
Numer CAS: 34722-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-169-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)