błękit bromofenolowy 0,1% in water, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
403150250
403151000
ACRO403150250EA
385
PLN
ACRO403150250
ACRO403151000
błękit bromofenolowy 0,1% in water, czysty
błękit bromofenolowy
Formuła:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Gęstość: 1 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005875 Numer CAS: 115-39-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration | (by UV) About 0.1% |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 217 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane) |