błękit bromofenolowy sól sodowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
CAS No.: 34725-61-6
Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S
Formula Weight: 691.96
Melting Point:
Formuła:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S MW: 691.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013793 Numer CAS: 34725-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 252-170-2 |