błękit bromofenolowy sól sodowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32639.06
32639.14
32639.22
32639.06EA
293
PLN
32639.06
32639.14
32639.22
błękit bromofenolowy sól sodowa ACS
błękit bromofenolowy sól sodowa
CAS No.: 34725-61-6
Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S
Formula Weight: 691.96
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formuła:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013793 Numer CAS: 34725-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 252-170-2 Klasyfikacja Merck : 14,1444 |