Drukuj
błękit bromofenolowy sól sodowa, water soluble, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 450 PLN
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
błękit bromofenolowy sól sodowa, water soluble, pure indicator
błękit bromofenolowy sól sodowa
Formuła: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013793
Numer CAS: 34725-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 252-170-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear