Sól sodowa zieleni bromokrezolowej 0,04% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38696.AE
38696.AP
38696.AEEA
292
PLN
38696.AE
38696.AP
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej 0,04% (w/v) roztwór wodny
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
Formuła:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148898 Numer CAS: 62625-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 263-657-4 |