Sól sodowa zieleni bromokrezolowej ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
402940050
402940100
402940500
ACRO402940050EA
290
PLN
ACRO402940050
ACRO402940100
ACRO402940500
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej ACS
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej
Formuła:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S MW: 720 g/mol Temp. topnienia: 230 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148898 Numer CAS: 67763-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 263-657-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark brown to green-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |