Drukuj
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej, water soluble indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
151320050 151320250
ACRO151320050EA 174 PLN
ACRO151320050 ACRO151320250
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej, water soluble indicator
Sól sodowa zieleni bromokrezolowej
Formuła: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148898
Numer CAS: 67763-24-0
Numer WE (dawny EINECS): 263-657-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear