2-Acetylo-5-metylotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11282.06
A11282.14
A11282.22
A11282.06EA
511
PLN
A11282.06
A11282.14
A11282.22
2-Acetylo-5-metylotiofen ≥98%
2-Acetylo-5-metylotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 13679-74-8
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5625
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 110854
MDL No.: MFCD00014529
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 65…67 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 24…28 °C Gęstość: 1,119 |
Numer MDL:
MFCD00014529 Numer CAS: 13679-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-181-2 |