Drukuj
2-Tiofenokarbonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 294 PLN
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Tiofenokarbonitryl 97%
2-Tiofenokarbonitryl
Formuła: C₅H₃NS
Temp. Wrzenia: 192 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005416
Numer CAS: 1003-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-706-0
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %