czerwień metylowa sól sodowa 0,02% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44161.AE
44161.AP
44161.AEEA
206
PLN
44161.AE
44161.AP
czerwień metylowa sól sodowa 0,02% (w/v) roztwór wodny
czerwień metylowa sól sodowa
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002426
Formuła:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002426 Numer CAS: 845-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9 |