Drukuj
czerwień metylowa sól sodowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
114502-100G 114502-25G
SIAL114502-100GEA 976 PLN
SIAL114502-100G SIAL114502-25G
czerwień metylowa sól sodowa, Sigma-Aldrich®
czerwień metylowa sól sodowa
Formuła: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291.28 g/mol
Temp. topnienia: > 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002426
Numer CAS: 845-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9
Klasyfikacja Merck : 13,06142