Drukuj
czerwień metylowa sól sodowa
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 913 PLN
1.06078.0025 1.06078.0100
czerwień metylowa sól sodowa
czerwień metylowa sól sodowa
Formuła: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291.28 g/mol
Temp. topnienia: > 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002426
Numer CAS: 845-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9
Klasyfikacja Merck : 13,06142
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)