czerwień metylowa sól sodowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36667.14
36667.22
36667.14EA
296
PLN
36667.14
36667.22
czerwień metylowa sól sodowa ACS
czerwień metylowa sól sodowa
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red to brown
Beilstein Reference: 4065488
Formuła:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Temp. topnienia: > 180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002426 Numer CAS: 845-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9 Klasyfikacja Merck : 13,06142 |