czerwień metylowa sól sodowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
414840100
414840250
414841000
ACRO414840100EA
108
PLN
ACRO414840100
ACRO414840250
ACRO414841000
czerwień metylowa sól sodowa ACS
czerwień metylowa sól sodowa
Formuła:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Temp. topnienia: > 180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002426 Numer CAS: 845-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9 Klasyfikacja Merck : 13,06142 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow) |
Clarity of solution | (Aqueous) Passes test |
Clarity of alcohol solution | Passes test |