Drukuj
czerwień metylowa sól sodowa, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 387 PLN
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
czerwień metylowa sól sodowa, pure indicator
czerwień metylowa sól sodowa
Formuła: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002426
Numer CAS: 845-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-682-9
Klasyfikacja Merck : 13,06142
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)