Methyl red hydrochloride ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid hydrochloride
36668.14
36668.22
36668.14EA
269
PLN
36668.14
36668.22
Methyl red hydrochloride ACS
Methyl red hydrochloride
CAS No.: 63451-28-5
Molecular Formula: C15H15N3O2.HCl
Formula Weight: 305.77
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 175° dec.
MDL No.: MFCD00012614
Formuła:
C₁₅H₁₆ClN₃O₂ MW: 305.76 g/mol Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012614 Numer CAS: 63451-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 264-190-9 |