Drukuj
Methyl red hydrochloride ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid hydrochloride
339320250 339321000
ACRO339320250EA 185 PLN
ACRO339320250 ACRO339321000
Methyl red hydrochloride ACS
Methyl red hydrochloride
Formuła: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Temp. topnienia: 175 °C
Numer MDL: MFCD00012614
Numer CAS: 63451-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 264-190-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test