czerwień metylowa Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
32654-25G
32654-100G
32654-25GEA
247
PLN
32654-25G
32654-100G
czerwień metylowa Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
czerwień metylowa
Formuła:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Temp. topnienia: 179-182 °C Gęstość: 0,989 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002425 Numer CAS: 493-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1 Klasyfikacja Merck : 12,06199 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Indicator solution | complying |
Test of sensitivity | complying |
Change range (pH 4.4-6.0) | complying |
UV spectrum | complying |