Drukuj
czerwień metylowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
250198-100G 250198-25G
SIAL250198-100GEA 1440 PLN
SIAL250198-100G SIAL250198-25G
czerwień metylowa, Sigma-Aldrich®
czerwień metylowa
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Temp. topnienia: 178…182 °C
Gęstość: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1
Klasyfikacja Merck : 12,06199