Drukuj
czerwień metylowa, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 226 PLN
1.06076.0025 1.06076.0100
czerwień metylowa, Supelco®
czerwień metylowa
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
Temp. topnienia: 178…182 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1
Klasyfikacja Merck : 12,06199
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material