czerwień metylowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16690.14
A16690.22
A16690.36
A16690.14EA
221
PLN
A16690.14
A16690.22
A16690.36
czerwień metylowa
czerwień metylowa
CAS No.: 493-52-7
Molecular Formula: C15H15N3O2
Formula Weight: 269.30
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 750102
Merck Reference: 14,6119
MDL No.: MFCD00002425
Formuła:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Temp. topnienia: 179…182 °C Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002425 Numer CAS: 493-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1 Klasyfikacja Merck : 14,6119 |