Drukuj
czerwień metylowa, czysty indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
264440250 264441000 264445000
ACRO264440250EA 225 PLN
ACRO264440250 ACRO264441000 ACRO264445000
czerwień metylowa, czysty indicator
czerwień metylowa
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
Temp. topnienia: 178…182 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1
Klasyfikacja Merck : 12,06199
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to brown to purple to violet Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥650 (430 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 4.2 (pink or red) to pH 6.2 (yellow)